Learn More
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starterkit
Zubehör-Starterkit für die Epredia™ Cytospin™ 4 Zytozentrifuge. (Zentrifuge separat erhältlich, Kat Nr. A78300003)
Marke: Epredia™ A78710013
624.58 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Cytofunnel Starterkit bietet alles, was neue Cytospin 4-Anwender benötigen.
Erhältlich in den Standardoptionen Cytofunnel mit Clips und EZ Cytofunnel:
- Cytofunnel Starterkit mit Clips
- Im Lieferumfang enthalten: 50 Einfach-Cytofunnel weiß, 25 Doppel-Cytofunnel, Cytoslides, 12 Cytoclips
- EZ Cytofunnel Starterkit
- Im Lieferumfang enthalten: 25 EZ Megafunnel, 20 EZ Single Cytofunnel (weiß), 20 EZ Double Cytofunnel und Cytoslides
Spezifikation
Cytospin™ 4 Zytozentrifuge | |
EZ Cytofunnel Starterkit | |
100/240 V |
Cytospin | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13