Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytosine-beta-D-Arabinofuranose-Hydrochlorid Artikelnummer.: 15447029
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Cytosine-beta-D-Arabinofuranose-Hydrochlorid
Artikelnummer. 15447029
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. 15447029
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65671.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Behindert die DNA-Synthese
Interferes with the synthesis of DNA
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Fest
Molekulargewicht 279,68
Produkttyp Cytosine-beta-D-Arabinofuranose-Hydrochlorid
Summenformel C9H14ClN3O5
MDL-Nummer MFCD00012839
Menge 5 g
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
InChI-Schlüssel KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 279.68
Farbe Weiß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT20K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog NumberJ65671.09,J65671.06,J65671.03
ChargennummerZ07I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberJ65671.09,J65671.06,J65671.03
ChargennummerR21H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ65671.09,J65671.06,J65671.03
ChargennummerQ09F039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ65671.09,J65671.06,J65671.03
ChargennummerP08F101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ65671.09,J65671.06,J65671.03
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cytosine-beta-D-Arabinofuranose-Hydrochlorid >