Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Die Wickeletiketten aus Nylongewebe passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Fläschchen an.
Marke:  Brady™ 173710
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17821669
  • 132.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das weiße Nylongewebe mit matter Polyamidbeschichtung verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist für den Thermotransferdruck geeignet.
  • Für den Einsatz im Innenbereich empfohlen
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft > Laboretiketten mit Etiketten für Fläschchendeckel; Durchmesser (Imperial): 0,5 in.; Abmessungen (LxB): 0,5 x 0,9 in.; zur Verwendung mit (Ausrüstung): M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter); Höhe (metrisch): 12,7 mm