Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ MTT and XTT Cell Viability Assays
CyQUANT MTT and XTT Cell Viability assays are colorimetric microplate assays for accurate assessment of cell health, proliferation, and cytotoxicity. CyQUANT MTT is a well-established assay, while CyQUANT XTT offers improved performance and continuous measurement without cell lysis or solubilization.
393.00 CHF - 710.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp Mammalian Cells
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay, Proliferation Assay, Cytotoxicity Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Zellviabilitätsassay
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbstofftyp Emission Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbstofftyp Emission Preis Menge & Verfügbarkeit  
10124622
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
V13154
Andere Etiketten oder Farbstoffe 570
710.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15960972
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
X12223
XTT 450, 660
393.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mammalian Cells
Viabilitätsassay, Proliferation Assay, Cytotoxicity Assay
Zellviabilitätsassay
CyQUANT™
Kolorimetrisch
Mikrotiterplatten-Lesegerät
96-Well Platte
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CyQUANT™ MTT and XTT Cell Viability Assays