Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ MTT and XTT Cell Viability Assays
CyQUANT MTT and XTT Cell Viability assays are colorimetric microplate assays for accurate assessment of cell health, proliferation, and cytotoxicity. CyQUANT MTT is a well-established assay, while CyQUANT XTT offers improved performance and continuous measurement without cell lysis or solubilization.
Marke: Invitrogen™ V13154
533.52 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
651.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CyQUANT MTT and XTT Cell Viability assays are colorimetric microplate assays used to measure the metabolic activity of cells, which is an indicator of cell viability, proliferation, and cytotoxicity. CyQUANT MTT and XTT function as cell health indicators by using the cellular redox potential of live cells to convert a tetrazolium-based salt reagent, MTT or XTT, to a brightly colored formazan product. The absorbance of the formazan can be measured using a microplate reader and correlates with the number of metabolically active cells to quantitively measure cell viability and proliferation.
MTT ist ein bewährtes Reagenz, das allgemein zur Bestimmung der Zellanzahl in einer Vielfalt an Anwendungen eingesetzt wird. Lebende Zellen bauen MTT in ein stark pigmentiertes Formazan-Produkt ab. Nach der Solubilisierung kann die Absorption des Formazans mit einem Mikrotiterplatten-Absorptionslesegerät gemessen werden. Ein Fluorometer ist nicht erforderlich.
- Dieses Kit enthält ein Komplettpaket für einen Zellzählungsassay, der je nach Zellart und Bedingungen zwischen 2.000 bis 250.000 Zellen nachweisen kann
- Die umweltbewusst verpackten Reagenzien tragen zur Reduzierung von Verpackungsmüll bei und das ausführliche Protokoll spart wertvolle Zeit.
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, -viabilität und -kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität und -zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, High-Content Screening (HCS), Targetbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur. Ein Kit enthält eine ausreichende Menge an Material für etwa 1000 Assays.
Spezifikation
Mammalian Cells | |
Kolorimetrisch | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
96-Well Platte | |
1000 assays |
Bei 2 bis 8 °C und vor Licht geschützt lagern. |
|
Viabilitätsassay, Proliferation Assay, Cytotoxicity Assay | |
Zellviabilitätsassay | |
570 | |
CyQUANT™ | |
Raumtemperatur |