Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde
Zylindrische Form, mit Graduierungen
1250.00 CHF - 3725.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung DURAN™ Schläuche
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Enthält Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11542284
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06030276
Laborflansch 100 3 L
2125.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11552284
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06030279
Laborflansch 100 4 L
2215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10812651
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06030488
Laborflansch 150 10 L
3725.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11562284
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06030476
Laborflansch 150 3 L
2375.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10332310
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06030479
Laborflansch 150 4 L
2465.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11572284
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06030482
Laborflansch 150 5 L
2585.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11586954
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06030158
Laborflansch 60 500 mL
1250.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11582284
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06030485
Laborflansch 150 6 L
2610.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL 14-, GL 18-, KF 15- oder KF 25-Steckverbindern.
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Reaktionsgefäß
Zylinder
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde