Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde
Zylindrische Form, mit Graduierungen
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06030479
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL 14-, GL 18-, KF 15- oder KF 25-Steckverbindern.Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 150 | |
Zylinder |
4 L | |
485 mm | |
Reaktionsgefäß | |
190 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur