Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde
Zylindrische Form, mit Graduierungen
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06030476
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11562284
  • 2375.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL 14-, GL 18-, KF 15- oder KF 25-Steckverbindern.
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Laborflansch 150
Zylinder
3 L
430 mm
Reaktionsgefäß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde >