Learn More
Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Cowie Technology™ 001.112
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Zylindrische Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
12 mm | |
Zylinder |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
4.5 mm | |
10/Packung |