Learn More
Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
3.50 CHF - 11.40 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Zylinder |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16245721
|
Cowie Technology™
001.110.6 |
10 mm | 6 mm |
11.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10613161
|
Cowie Technology™
001.112 |
12 mm | 4.5 mm | N/A | ||||||
10486671
|
Cowie Technology™
001.140 |
40 mm | 8 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Zylindrische Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Zylinder |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer |