Learn More
Fisherbrand™ Einfacher, kostengünstiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
Marke: Fisherbrand™ 001.2925
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
25 mm |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
8 mm | |
10/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einfacher, kostengünstiger PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L): 8 x 25 mm (Dm. x L)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur