Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas
Hergestellt aus PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe sind autoklavierbar.
8.53 CHF - 45.60 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Form Zylinder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11834792
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.106
6 mm 3 mm
28.13 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11888932
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.115.6
15 mm 6 mm
34.40 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11808952
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.125.8
25 mm 8 mm
15.60 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16265741
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.150
50 mm 8 mm
36.60 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11878902
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.180
80 mm 10 mm
21.58 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11868852
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.135
35 mm 6 mm
33.45 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11868942
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.140
40 mm 8 mm
45.60 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
14821371
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.130
30 mm 6 mm
23.60 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11858852
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.112
12 mm 4.5 mm
17.15 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11587792
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.1250
50 mm 6 mm
31.46 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11868902
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.113.6
13 mm 6 mm
9.70 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11828901
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.113.8
13 mm 8 mm
13.31 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11848942
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.115
15 mm 4.5 mm
8.53 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11858922
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.120
20 mm 6 mm
39.83 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11868922
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.125
25 mm 6 mm
10.45 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11858942
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.130.7
30 mm 7 mm
44.45 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11898852
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.145
45 mm 8 mm
24.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11888942
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.160
60 mm 10 mm N/A N/A N/A
16215751
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.170
70 mm 10 mm
35.35 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11878932
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
001.210.6
10 mm 6 mm
11.23 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Zylinder
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas