Learn More
Kartell™ Zylinderförmige Gläser mit geriffeltem Verschluss Artikelnummer.: 10253901
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Zylinderförmige Gläser mit geriffeltem Verschluss
Artikelnummer. 10253901
2000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Artikelnummer. 10253901
Marke: Kartell™ 0156800
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit. Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit.Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
  • Außergewöhnliche Weithalsflaschen mit Einlage und Verschluss
  • Gerippte Schutzkappe für besseren Griff
  • Auslaufsicher
  • Geeignet für Lebensmittel gemäß Rahmenverordnung (EG) 1935/2004 und Kommissionsverordnung (EU) 10/2011
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 87 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor
Enthält Einsatz und gerippte Kappe
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 1
Zertifizierung/Konformität EG-Verordnung 1935/2004, EG-Verordnung 10/2011
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 235 mm
Durchmesser (metrisch) 235 mm
Verschlusstyp Gerippt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    23
    Stunden
    11
    Minuten
    33
    Sekunden
    6
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Zylinderförmige Gläser mit geriffeltem Verschluss >