Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
Marke:  Kautex™ 2000070542
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10208850
  • 1.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Rund, robust und einfach zu reinigen
  • Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
  • Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
  • Verpacken
  • Dispensieren
  • Probenversand
  • Postversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
53 mm
Polyethylen hoher Dichte
0,03 kg
Nein
Rund
Weithalsbehälter
Naturfarben
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung
162 Karton
Naturfarben
Weit
122 mm
80 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen > Kapazität:500 ml