Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige Gefäße mit weißen Polypropylenkappen
Fisherbrand™ gerade gebogene Gefäße mit weißen Polypropylen-Kappen eignen sich ideal für große Feststoffproben und ermöglichen die vollständige Entfernung des Inhalts.
Marke: Fisherbrand™ FB02912026A
Beschreibung
- Durchscheinend und langlebig
- Optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör
- Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
- Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit
- Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
Spezifikation
60 ml | |
Naturfarben | |
47 mm | |
Kappe | |
Polypropylen | |
Weiß | |
Durchscheinend | |
Weit | |
45 mm | |
Polypropylen | |
48 mm |
2 oz. | |
50 mm | |
Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts | |
48 mm | |
48 | |
53-400 | |
Ja | |
Rund | |
Geradwandiges Gefäß | |
53 bis 400 mm | |
Kappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Geradwandige Gefäße mit weißen Polypropylenkappen > Fassungsvermögen: 2 oz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur