Learn More
Nickel Electro™ X4 CYLINDRICAL MIRRORS STAINLESS STEEL 25X165MM
Cylindrical concave mirrors are stainless-steel with polished composition.
Marke:  Nickel Electro™ XFK-530-D
Artikelnummer. 13142940
  • 62.80 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vervollständigen Sie Ihre Spiegelsammlung!
Zylindrische konkave Spiegel sind aus Edelstahl mit polierter Oberfläche.
Bestellinformation
Größe: 165 mm Durchmesser. Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück.
Spezifikation
Spezifikation
4 Pk.
165 mm
Concave Mirror
Stainless Steel
6.5 in.
Concave
Name des Produkts
Nickel Electro™ X4 CYLINDRICAL MIRRORS STAINLESS STEEL 25X165MM > Zylindrische Hohlspiegel; 4/Packung