Learn More
Cytiva UV CELL 2MM FOR AKTA
Für UV-LED-Monitor U9-L
Marke:  Cytiva 29011325
450.97 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15289784
  • 2590.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine 2 mm-Durchflusszelle für UV-LED-Monitor U9-L ist im Lieferumfang von ÅKTA pure mit U9-L enthalten und kann als zweiter UV-Monitor verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse U9-L
UV-Zelle
ÄKTA pure mit U9-L. Kann als zweiter UV-Monitor verwendet werden
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva UV CELL 2MM FOR AKTA > UV-Zelle