Learn More
Cyclopentylacetylen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10411723
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclopentylacetylen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10411723
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10411723
Marke: Thermo Scientific Acros 381310010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-51-8
Summenformel C7H10
Molekulargewicht (g/mol) 94.16
MDL-Nummer MFCD00013744
InChI-Schlüssel TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetylene, cyclopentyl acetylene, cyclopentylethyne, cyclopentane, ethynyl, cyclopentane, ethynyl-7ci, 8ci, 9ci, ethynylcylopentane, ethynyl-cyclopentane, cyclopentyl-acetylenMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 136725
IUPAC-Name Ethynylcyclopentan
SMILES C#CC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylacetylene
Farbe Gelb
Siedepunkt 107°C to 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH∽CC5H9
Brechungsindex 1.4470 to 1.449
Menge 1 g
Formelmasse 94.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number381310050,381310010
ChargennummerA0450000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog Number381310050,381310010
ChargennummerA0389386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number381310050,381310010
ChargennummerA0435637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2021 Catalog Number381310050,381310010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentylacetylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Cyclopentylacetylen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >