Learn More
Propargylbromid, 97 %, 80 % w/w in Toluol, stab. mit Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322886
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Propargylbromid, 97 %, 80 % w/w in Toluol, stab. mit Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322886
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11322886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10595.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Propargyl bromide is used as an alkylating agent as well as an intermediate for the synthesis of organic compounds, agrochemicals and pharmaceuticals. It reacts with magnesium in presence of ether to get a Grignard reagent namely allenylmagnesium bromide, which on further reaction with propargyl bromide prepares bis-allene 1,2,4,5-hexatetraene. Also, used as metal brightening agents, corrosion inhibitor and soil fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propargylbromid wird als Alkylierungsmittel sowie als Zwischenprodukt für die Synthese von organischen Verbindungen, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es reagiert in Gegenwart von Äther mit Magnesium und bildet die Grignard-Verbindung Allenylmagnesiumbromid, das bei weiterer Reaktion mit Propargylbromid zu bis-Allen-1,2,4,5-Hexatetrain wird. Wird auch als Aufhellungsmittel für Metall, als Korrosionshemmer und Bodenbegasungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Benzol, Tetrachlormethan und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, starken Oxidationsmitteln, Kupfer, Peroxiden, Silber, Silberoxiden, Quecksilber und Quecksilberoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-96-7
Summenformel C3H3Br
Molekulargewicht (g/mol) 118.961
MDL-Nummer MFCD00000241
InChI-Schlüssel YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
PubChem CID 7842
IUPAC-Name 3-bromoprop-1-yn
SMILES C#CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl bromide
Namenshinweis stabilized with magnesium oxide
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 1.335
Siedepunkt 88°C to 90°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Strukturformel HC≡CCH2Br
Brechungsindex 1.494
Menge 100 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 605309
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,benzene,carbon tetrachloride and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 118.97
Reinheit (%) 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% w/w in Toluol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberL10595.14,L10595.22
ChargennummerA0448341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2023 Catalog NumberL10595.14,L10595.22,L10595
Chargennummer10162131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10595.14,L10595.22
Chargennummer10147189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10595.14,L10595.22
Chargennummer10189525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10595.14,L10595.22
Name des Produkts
Propargylbromid, 97 %, 80 % w/w in Toluol, stab. mit Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals >