Learn More
1-Pentyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317725
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Pentyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317725
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11317725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02479.14
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
1-Pentyne has been used in preparation of:lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides. It is also used to synthesize 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentin wird zur Herstellung von Lithium-Acetyliden verwendet, die für die asymmetrische Synthese von α,α-zweifach verzweigten Propargyl-Sulfinamiden erforderlich sind. Es wird auch zur Synthese von 7-Hydroxy-10-Methoxy-3H-Naphtho[2.1-b]Pyranen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.05 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Vor Hitze geschützt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-19-0
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.12
MDL-Nummer MFCD00009469
InChI-Schlüssel IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC-Name Pent-1-yn
SMILES CCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentyne
Schmelzpunkt -106°C
Dichte 0.692
Siedepunkt 39°C to 41°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3CH2CH2C≡CH
Brechungsindex 1.386
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1697133
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1.05g/L) at 20°C.
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberL02479.14
Chargennummer10241826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2022 Catalog NumberL02479.06,L02479.14
Chargennummer10196209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberL02479.06,L02479.14
Chargennummer10144704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02479.06,L02479.14
Chargennummer10182144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02479.06,L02479.14
Name des Produkts
1-Pentyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >