Learn More
Cyclopentadienylthallium, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34822-90-7
23.74 CHF - 288.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 34822-90-7 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00134141 |
Synonym | Thallium cyclopentadienide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013958.03 |
1 g | N/A | |||||||
11301479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013958.06 |
5 g |
90.35 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11311479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013958.14 |
25 g |
288.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
34822-90-7 | |
MFCD00134141 | |
Thallium cyclopentadienide |
Spezifikation
Cyclopentadienylthallium | |
34822-90-7 | |
MFCD00134141 | |
Thallium cyclopentadienide | |
Luftempfindlich |
(decomposition) | |
Pulver | |
UN1707 | |
269.47 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:THALLIUMVERBINDUNGEN, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 252-229-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen