Learn More
Cyclopentadienylthallium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentadienylthallium |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1707 |
Formelmasse | 269.47 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclopentadienylthallium, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur