Learn More
Cyclopentadienylthallium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311479
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34822-90-7
MDL-Nummer MFCD00134141
Synonym Thallium cyclopentadienide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentadienylthallium
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
UN-Nummer UN1707
Formelmasse 269.47
Empfindlichkeit Luftempfindlich