Learn More
Cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428207
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428207
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11428207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17576.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
Cyclohexanol is used in making soaps, dry cleaning agents and plasticizers. It acts as a solvent for rubber, resins, nitrocellulose, metallic soaps, oils, esters and ethers. It is used in the preparation of adipic acid, hexamethylene diamine, cyclohexanone and caprolactam. It acts as a soap stabilizing agent, disinfection medicated soap and detergent emulsion. It is also useful for paint blending agent, leather degreasing agent and polishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexanol wird bei der Herstellung von Seifen, Trockenreinigern und Weichmachern verwendet. Dient als Lösungsmittel für Gummi, Harze, Nitrocellulose, metallische Seifen, Öle, Ester und Ether. Wird zur Herstellung von Adipinsäure, Hexamethylen-Diamin, Cyclohexanon und Caprolactam verwendet. Dient als Seifenstabilisierungsmittel, desinfektionsmedikamentöse Seife und Reinigungsmittelemulsion. Eignet sich auch für Farbmischmittel, Lederentfettungsmittel und Polituren.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethyletheraceton, Chloroform, Ethylacetat, Leinöl und Benzol. Schwach mischbar mit kaltem Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasserstoffperoxid und Salpetersäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-93-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00003855
InChI-Schlüssel HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC-Name Cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanol
Schmelzpunkt 23°C to 24°C
Dichte 0.951
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.465
Menge 100 mL
Beilstein 906744
Merck Index 14,2725
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether acetone,chloroform,ethyl acetate,linseed oil and benzene. Slightly miscible with cold water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17576.AP,A17576.AE,A17576.0F,A17576.PG
Chargennummer10250758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17576.AP,A17576.AE,A17576.0F
Chargennummer10245429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog NumberA17576.AP,A17576.AE,A17576.0F
Chargennummer5010P21M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17576.AP,A17576.AE,A17576.0F
ChargennummerJ4867A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17576.AP,A17576.AE,A17576.0F
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexanol
Name des Produkts
Cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >