Learn More
Cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclohexanol is used in making soaps, dry cleaning agents and plasticizers. It acts as a solvent for rubber, resins, nitrocellulose, metallic soaps, oils, esters and ethers. It is used in the preparation of adipic acid, hexamethylene diamine, cyclohexanone and caprolactam. It acts as a soap stabilizing agent, disinfection medicated soap and detergent emulsion. It is also useful for paint blending agent, leather degreasing agent and polishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclohexanol wird bei der Herstellung von Seifen, Trockenreinigern und Weichmachern verwendet. Dient als Lösungsmittel für Gummi, Harze, Nitrocellulose, metallische Seifen, Öle, Ester und Ether. Wird zur Herstellung von Adipinsäure, Hexamethylen-Diamin, Cyclohexanon und Caprolactam verwendet. Dient als Seifenstabilisierungsmittel, desinfektionsmedikamentöse Seife und Reinigungsmittelemulsion. Eignet sich auch für Farbmischmittel, Lederentfettungsmittel und Polituren.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethyletheraceton, Chloroform, Ethylacetat, Leinöl und Benzol. Schwach mischbar mit kaltem Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasserstoffperoxid und Salpetersäure.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexanol |
Schmelzpunkt | 23°C to 24°C |
Dichte | 0.951 |
Siedepunkt | 160°C to 161°C |
Flammpunkt | 67°C (152°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.465 |
Menge | 500 mL |
Beilstein | 906744 |
Merck Index | 14,2725 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250758 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
10245429 | Analysenzertifikat | 25/01/2023 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
J4867A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
5010P21M | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
10115637 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclohexanol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexanol