Learn More
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10377120
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10377120
Marke: Thermo Scientific Acros 147680010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-93-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
InChI-Schlüssel HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC-Name Cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanol
Schmelzpunkt 23.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 161.0°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11OH
Brechungsindex 1.4630 to 1.4670
Menge 1 L
Beilstein 06,5
Merck Index 15,2718
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ethyle acetate and, aromatic hydrocarbons
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1910342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Artikelnummer147680025,147680100,147680010
Chargennummer1999260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Artikelnummer147680025,147680100,147680010
Chargennummer2030726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Artikelnummer147680025,147680100,147680010
ChargennummerA0458834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Artikelnummer147680025,147680100,147680010
ChargennummerA0450177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer147680025,147680100,147680010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >