Learn More
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
65.55 CHF - 378.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 108-93-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
InChI-Schlüssel HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC-Name Cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10377120
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
147680010
1 L Glasflasche
65.55 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10696342
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
147680025
2.5 L Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11944641
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
147680100
10 L Plastikeimer
378.00 CHF
10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals