Learn More
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11944641
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 L, Plastikeimer, 10 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11944641
Marke: Thermo Scientific Acros 147680100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-93-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
InChI-Schlüssel HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC-Name Cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanol
Schmelzpunkt 23.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 161.0°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel C6H11OH
Brechungsindex 1.4630 to 1.4670
Menge 10 L
Beilstein 06,5
Merck Index 15,2718
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ethyle acetate and, aromatic hydrocarbons
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >