Learn More
WTW™ Zyanid-Testkits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
164.00 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volumen (metrisch) 25 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von Zyanid in Abwasser mit Galvanik und Metallverarbeitung, Trinkwasser
Menge 100 Pack
Typ Testpulver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10009670
Unterlagen ansehen
WTW™
250492
0.002 to 0.500 mg/L
167.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11781073
Unterlagen ansehen
WTW™
250344
0,010 bis 0,500 mg/l
164.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
DIN 38 405 D13/ISO 6703
Messung von Zyanid in Abwasser mit Galvanik und Metallverarbeitung, Trinkwasser
Testpulver
25 mL
100 Pack
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Zyanid-Testkits