Learn More
WTW™ Zyanid-Testkits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
Marke: WTW™ 250344
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
DIN 38 405 D13/ISO 6703 | |
Messung von Zyanid in Abwasser mit Galvanik und Metallverarbeitung, Trinkwasser | |
100/Packung | |
Testpulver |
25 mL | |
PhotoLab S6, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, Photoflex 0.01 - 0.30 mg/l CN | |
0,010 bis 0,500 mg/l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Cyanide Cell Test (free and readily liberated cyanide) Method: photometric 0.010 - 0.500 mg/l CN
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: troclosene sodium, dihydrate