Learn More
WTW™ Zyanid-Testkits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
Marke: WTW™ 250492
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
DIN 38 405 D13/ISO 6703 | |
Messung von Zyanid in Abwasser mit Galvanik und Metallverarbeitung, Trinkwasser | |
Cuvettes measuring 10mm, 20mm and 50mm | |
0.002 to 0.500 mg/L |
25 mL | |
PhotoLab S12, PhotoLab Spectral | |
100 Pack | |
Testpulver |