Learn More
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 23L 301 E301, Inhalt 23 l, 400V /2
Entwickelt für leichte Beanspruchung und allgemeine Verwendung bis zu 1100 °C. Der Carbolite™ ELF Kammerofen verfügt über eine einfache Absenktür und einen oben angebrachten Keramikschornstein.
Marke: Carbolite™ ELF1106-230SN+&02-301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 1100 °C maximale Betriebstemperatur
- Kammervolumen 6, 14 oder 23 l
- Aballtür mit Luftlücke zur Minimierung der Außentemperatur
- Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
- Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
- Vakuumgeformte Isolierung mit geringer thermischer Masse
- Hartkeramikherd serienmäßig installiert
- Belüftet über oben angebrachten Keramikabzug
- Optional: Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
Spezifikation
6 l | |
Kammerofen | |
8.25 x 7 x 6.5 in. | |
24 kg |
1100 °C | |
Temperaturregler | |
580 x 410 x 420 mm | |
2 kW |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 23L 301 E301, Inhalt 23 l, 400V /2 > Fassungsvermögen: 6 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur