Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human
GREENER_CHOICE
Provide a highly flexible technology for detection of polymorphisms within any genome
862.00 CHF - 2970.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit 40x (Größen S und M) oder 80x (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (2 Sonden und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Probentyp Human
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals.
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Produktlinie TaqMan™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12643855
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4331349
S (300 reactions), made to order
862.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15511034
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4332072
M (1000 reactions), made to order
1574.00 CHF
40 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15521034
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4332073
L (2400 reactions), made to order
2970.00 CHF
80 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Röhrchen mit 40x (Größen S und M) oder 80x (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (2 Sonden und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals.
TaqMan™
Raumtemperatur
Human
Nachhaltige Verpackung
Kundenspezifische TaqMan-Genotypisierung
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human