Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human
GREENER_CHOICE
Provide a highly flexible technology for detection of polymorphisms within any genome
Marke:  Applied Biosystems™ 4332073
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15521034
  • 2895.00 CHF / 80 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei nicht markierte PCR-Primer: vorwärts und rückwärts (Primer bei 900 nM Endkonzentration); 1 VIC-Farbstoff: MGB-markierte Sonde erkennt die Allele 1-Sequenz (Sonden mit 200 nM Endkonzentration); 1 6 FAM Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 2 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm)
Beschreibung
Beschreibung
Create assays by submitting confidential target sequences to Applied Biosystem's secure assay design pipeline using the Custom TaqMan Assay Design Tool. This pipeline has generated millions of assay designs by utilizing heuristic rules deduced from both manufacturing and assay performance data. These assays use TaqMan minor groove-binding (MGB) probes for superior allelic discrimination, improved signal-to-noise ratios, and design flexibility. All human SNP genotyping assays are functionally tested on 20 unique DNA samples to ensure assay amplification and sample clustering. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested. They are ideal for genotyping applications including screening, association, candidate region, candidate gene, or fine-mapping studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80X
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, VIIa™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automatisierter Thermocycler*
* Wenn ein Thermocycler für die PCR-Amplifikation verwendet wird, das optionale Vorlesen und Nachlesen muss separat auf einem Echtzeit-PCR
-System durchgeführt werden, um fluoreszierende Signale zu erkennen und aufzuzeichnen.
12.000 (384-Well); 2400 (96-Well)
Kundenspezifische TaqMan-Genotypisierung
Raumtemperatur
1 Röhrchen mit 40x (Größen S und M) oder 80x (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (2 Sonden und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Nachhaltige Verpackung
TaqMan™
L (2400 reactions), made to order
Human
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human > Mensch; Groß (12,000 Reaktionen), 80 X