Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human
Provide a highly flexible technology for detection of polymorphisms within any genome
Marke: Applied Biosystems™ 4332072
1022.71 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: Zwei nicht markierte PCR-Primer: vorwärts und rückwärts (Primer bei 900 nM Endkonzentration); 1 VIC-Farbstoff: MGB-markierte Sonde erkennt die Allele 1-Sequenz (Sonden mit 200 nM Endkonzentration); 1 6 FAM Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 2 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm)
Beschreibung
Create assays by submitting confidential target sequences to Applied Biosystem's secure assay design pipeline using the Custom TaqMan Assay Design Tool. This pipeline has generated millions of assay designs by utilizing heuristic rules deduced from both manufacturing and assay performance data. These assays use TaqMan minor groove-binding (MGB) probes for superior allelic discrimination, improved signal-to-noise ratios, and design flexibility. All human SNP genotyping assays are functionally tested on 20 unique DNA samples to ensure assay amplification and sample clustering. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested. They are ideal for genotyping applications including screening, association, candidate region, candidate gene, or fine-mapping studies.
Spezifikation
40X | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, VIIa™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automatisierter Thermocycler* * Wenn ein Thermocycler für die PCR-Amplifikation verwendet wird, das optionale Vorlesen und Nachlesen muss separat auf einem Echtzeit-PCR -System durchgeführt werden, um fluoreszierende Signale zu erkennen und aufzuzeichnen. |
|
5000 (384-Well); 1000 (96-Well) | |
Kundenspezifische TaqMan-Genotypisierung | |
Raumtemperatur |
1 Röhrchen mit 40x (Größen S und M) oder 80x (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (2 Sonden und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Nachhaltige Verpackung | |
TaqMan™ | |
M (1000 reactions), made to order | |
Human |