Learn More
Fisherbrand™ Beta Shield-Large Fixed 450 Angle - Curved Base,
Cleaver Scientific Strahlenabschirmung eignet sich ideal zum Schutz vor Gammastrahlung.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S2OT
Artikelnummer. 12327187
  • 484.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta – großer, fester Winkel von 45° – gewölbte Basis, 35 x 60 cm
  • Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm Basis für den Schutz unter dem Tisch
  • Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
  • Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
  • Erhältlich in zwei Größen, mit einer flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch oder einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitsauffangschalen passt.
Spezifikation
Spezifikation
Beta-Schild
350 mm
600 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta Shield-Large Fixed 450 Angle - Curved Base, > Höhe: 600 mm