Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde
Die Fisherbrand™ Strahlenschutzschilde sind ideal für den Schutz vor Betastrahlung und sind in kleinen, mittleren und großen Größen sowie mit einem 15 cm tiefen gebogenen Boden zur Verwendung mit Sicherheitstabletts oder einem 30 x 30 cm-Flachboden für den Schutz unter dem Labortisch erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S2T
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12347187
  • 386.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht
Spezifikation
Spezifikation
Gekrümmter Boden
Großer fester 15°-Winkel
Beta-Strahlungsabschirmung
530 x 350 x 300 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde > Winkel: Großer fester um 15° gekrümmter Boden