Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Ausrüstung und Moppaufsätze
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ideal für Medizintechnik- und pharmazeutische Anwendungen
34.64 CHF - 780.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Produkttyp Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11992455
Unterlagen ansehen
Micronova™
CCH-48
Griff, Moppadapter Elektropolierter Edelstahl (304)
780.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12751645
Unterlagen ansehen
Micronova™
CCSC-20
Mopp-Schonbezug MegaTex N/A N/A N/A
12705715
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
CCSC-AA
Mopp-Schonbezug Mikrofaser N/A N/A N/A
11902465
Unterlagen ansehen
Micronova™
CCSC-2
Mopp-Schonbezug NovaLite N/A N/A N/A
11912465
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
CCSC-6
Mopp-Schonbezug Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
641.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 11-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12761645
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
CCSC-612
Mopp-Schonbezug Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum N/A N/A N/A
12785705
Unterlagen ansehen
Micronova™
CCSC-68
Mopp-Schonbezug Polymesh N/A N/A N/A
12741645
Unterlagen ansehen
Micronova™
CCSC-1
Mopp-Schonbezug Polyvinylacetat N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Das einfache Design reinigt Reinraumvorhänge und Softwall-Einfassungen effektiv
  • Der Reinigungskopf umspannt den Vorhang oben und gleitet nach unten, um auf beiden Seiten des Vorhangs Reiniger aufzutragen oder zu entfernen
  • Kann mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln verwendet werden
  • Reinigt Vinylvorhänge für trockene, rückstandsfreie Oberflächen
  • Auswahl an Schutzbezügen für die Reinigung in Reinraumumgebungen, kritischen und sterilen Umgebungen
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Griff separat erhältlich (Bestell-Nr. 10-041-766A).
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Chemikalien
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen
Autoklavierbar
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CurtainCleaner™ Ausrüstung und Moppaufsätze