Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Ausrüstung und Moppaufsätze
Ideal für Medizintechnik- und pharmazeutische Anwendungen
Marke:  Micronova™ CCH-48
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11992455
  • 780.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Beschreibung
Die Micronova CurtainCleaner™ Ausrüstung mit angebrachtem Griff bietet eine einfache und effektive Methode zur Reinigung von Streifenvorhängen in Reinräumen, ohne dass eine Leiter oder ein Stuhl erforderlich sind. Der 48 Zoll (120 cm)-Griff aus elektropoliertem Edelstahl umfasst einen beständigen Edelstahlrahmen mit zwei 12 Zoll (30,48 cm)-Stangenklammern. Zusammen mit der Auswahl an Moppaufsätzen kann die Ausrüstung effektiv an der Oberseite des Vorhangs effektiv festgeklemmt werden. Nun einfach nach unten gleiten lassen, um das Reinigungsmittel auf beiden Seiten des Vorhangs gleichzeitig aufzutragen oder abzuziehen. Die Aufsätze bestehen aus glattem, 100 % gestricktem Polyester und sind in zwei Stärkeoptionen erhältlich.
  • Einfache Klemmausrüstung zum Reinigen von Vinylstreifenvorhängen
  • Reinigt beide Seiten des Streifenvorhangs gleichzeitig
  • Griff und Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl
  • 48 Zoll (120 cm)-Griff mit zwei 12 Zoll (30,48 cm)-Stangenklammern
  • Die Aufsätze passen über zwei 12 Zoll (30,48 cm)-Stangenklammern
  • NovaPoly, Moppaufsätze aus glattem, 100 % gestricktem Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Griff separat erhältlich (Bestell-Nr. 10-041-766A).
Spezifikation
Spezifikation
121,9 x 30,5 cm (48 x 12 in.)
48 in.
121,9 cm
30,5 cm
Chemikalien
MicroNova Vorhangreinigungssystem
Elektropolierter Edelstahl (304)
Griff, Moppadapter
Unsteril
Autoklavierbar
12 in.
Nein
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047092-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberCCH-48
Chargennummer045656-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberCCH-48
Chargennummer043210-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberCCH-48
Chargennummer042839-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/08/2024 Catalog NumberCCH-48
Chargennummer039537-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/09/2023 Catalog NumberCCH-48
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CurtainCleaner™ Ausrüstung und Moppaufsätze > CurtainCleaner Griff und Moppadapter, Edelstahl, 48 in. (120 cm)-Griff