Learn More
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Shelving Systems for Nunc™ Cell Factory™ System
CultiMaxx™ Shelving System to support Nunc™ Cell Factory™ systems
Marke:  Thermo Scientific™ 50166285
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17851700
  • 2567.78 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Einlegebodensysteme sind für die Unterstützung der Ausskalierung des Nunc Cell Factory Systems in der Zelltherapieproduktion konzipiert. Durch eine gründliche Überarbeitung der Einlegebodenkonstruktion bietet dieses neue System eine Durchbiegung von weniger als 0,5 mm pro Gefäß, sodass die Medien eben bleiben und gleichmäßige Wachstumsbedingungen für die Zellen geschaffen werden. Der individuelle Zugriff auf jedes Gefäß ermöglicht eine minimale Unterbrechung der anhaftenden Zellen beim Entnehmen von Proben aus dem Inkubator. Die gestaffelten Einlegeböden ermöglichen eine weitere Flexibilität, da sie beim Laden der Systeme in den Inkubator den erforderlichen Freiraum bieten, um Filter und Anschlüsse an Ort und Stelle zu lassen.
Diese Einlegebodensysteme sind für die Unterstützung der Ausskalierung des Nunc Cell Factory Systems in der Zelltherapieproduktion konzipiert. Durch eine gründliche Überarbeitung der Einlegebodenkonstruktion bietet dieses neue System eine Durchbiegung von weniger als 0,5 mm pro Gefäß, sodass die Medien eben bleiben und gleichmäßige Wachstumsbedingungen für die Zellen geschaffen werden. Der individuelle Zugriff auf jedes Gefäß ermöglicht eine minimale Unterbrechung der anhaftenden Zellen beim Entnehmen von Proben aus dem Inkubator. Die gestaffelten Einlegeböden ermöglichen eine weitere Flexibilität, da sie beim Laden der Systeme in den Inkubator den erforderlichen Freiraum bieten, um Filter und Anschlüsse an Ort und Stelle zu lassen.
Einfache Installation
  • Einlegebodensysteme sind nachrüstbar und können selbst installiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einlegebodensystem für bis zu 6 Nunc Cell Factory Systeme mit 10 oder 13 Schichten für Heracell VIOS 250i (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR) CO2 Inkubator
Edelstahl
Zubehör
Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR CO2 Inkubatoren, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 und CR/CTS Serie
3
3 Einlegeböden in verstärkter Ausführung und versetzt, um Filterabstand, Einlegebodenstützen und Einlegebodenschienen zu ermöglichen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Shelving Systems for Nunc™ Cell Factory™ System >