Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke: Thermo Scientific™ R4609002
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Schleife kann in flüssigem Medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydrierungsflüssigkeit, Teilenr. R4631000, aufgelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium ausgestrichen werden.
Laut ATCC wurde 1944 mittels einer Penicillin P2-Scheibe festgestellt, dass S. aureus ATCC™ 6538P™ mäßig resistent gegen Penicillin ist. Dieses Ergebnis wurde bei der Erstcharakterisierung bei ATCC bestätigt, aber die nachfolgende Untersuchung mit einer Penicillin P10-Scheibe zeigte keine Resistenz. Die Resistenz wurde nicht mit modernen Methoden gemäß den Richtlinien des Clinical & Laboratory Standards Institute bestätigt.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
6538TM* | |
Culti-Loops | |
Kokken | |
FDA 209P |
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ | |
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle | |
5 Impfösen/Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.