Learn More
Brand™ Impföse aus Polystyrol
Für schonendes Auftragen ohne Schädigung der Nährbodenoberfläche. BRAND™ Impfösen aus Polystyrol sind hochflexibel und entweder mit einer Impföse an einer Seite und einer Nadel an der anderen Seite oder mit Impfösen auf beiden Seiten lieferbar.
Marke: Brand™ 452210
81.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polystyrol.
- Für die Inokulation von Nährmedien.
- Erhältlich mit Öse an einem und Nadel am anderen Ende oder Ösen an beiden Enden.
- Hohe Flexibilität für sanftes Streifen ohne Beschädigung der Oberfläche des Nährmediums.
- Durch Gammastrahlung sterilisiert.
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Blau | |
Nadel |
10 μl | |
Steril | |
Inkubationsschleife | |
1.000/Packung |
Sonderangebote
-
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30