Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
20240.00 CHF - 23335.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.01 mg
Stabilisierungszeit 1.5 s
Typ Semimikrowaage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
18047664
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius™
MCA225S-3S00-D QP1 HWL
QP1 HWL Configuration
22870.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18087584
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius™
MCA225S-3S00-D QP1
QP1 Configuration
21995.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18028224
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius™
MCA225S-3S00-D
Standard Configuration
20240.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18008144
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius™
MCA225S-3S00-D QP99
QP99 Configuration
22475.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18018074
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius™
MCA225S-3S00-D QP99 HWL
QP99 HWL Configuration
23335.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18097604
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius™
MCA225S-3S00-D HWL
HWL Configuration
21095.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
220 g
0.01 mg
Semimikrowaage
301 mm
TFT-Farb-Touchscreen
1.5 s
240 mm
No
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance