Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marke:  Sartorius™ MCA225S-3S00-D QP99 HWL
23098.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18018074
  • 23335.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
No
TFT-Farb-Touchscreen
QP99 HWL Configuration
Semimikrowaage
301 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; QP99 HWL Configuration, Capacity; 220 g, Readability; 0.01 mg