Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität, MCE-Benutzeroberfläche
Die Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
5395.00 CHF - 12995.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
---|---|
Displaytyp | TFT-Touchscreen |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Modell | Ohne Windschutz |
Typ | Präzisionswaage mit hoher Kapazität |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Wiederholgenauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Wiederholgenauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16283252
![]() |
Sartorius
MCE20201S0-S00 |
20.200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | ±20 mg |
6855.00 CHF
1 Einheit |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16263272
![]() ![]() |
Sartorius
MCE36200S0-S00 |
36,200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | ±0,5 |
5395.00 CHF
1 Einheit |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16283272
![]() |
Sartorius
MCE36201S0-S00 |
36,200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | ±20 mg |
8685.00 CHF
1 Einheit |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16427485
![]() ![]() |
Sartorius
MCE70200S-2S00-0 |
70,200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | ±20 mg |
9820.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16319481
![]() ![]() |
Sartorius
MCE70201S-2S00-0 |
70,200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | ±40 mg |
12995.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfüllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
Präzisionswaage mit hoher Kapazität | |
412 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
TFT-Touchscreen | |
Ohne Windschutz | |
10 Jahre | |
15,8/17,1 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
Class III |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität, MCE-Benutzeroberfläche