Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität, MCE-Benutzeroberfläche
Die Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE36200S0-S00
4850.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
TFT-Touchscreen | |
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | |
Ohne Windschutz | |
1 Sek. | |
10 Jahre | |
400 mm | |
15,8/17,1 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
Class III |
36,200 g | |
1 g | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
±0,5 | |
Präzisionswaage mit hoher Kapazität | |
412 mm | |
126/159 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz |