Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität, MCE-Benutzeroberfläche
BIOPHARMA
Die Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke:  Sartorius MCE20201S0-S00
6274.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16283252
  • 6855.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
TFT-Touchscreen
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
±20 mg
Präzisionswaage mit hoher Kapazität
412 mm
126/159 mm
120/240 V
50/60 Hz
20.200 g
0,1 g
± 60 mg
Ohne Windschutz
1,5 Sek.
10 Jahre
400 mm
15,8/17,1 kg
100/240 V (±10 %)
Class III
Videos
  • Sartorius Cubis analytical balances
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität, MCE-Benutzeroberfläche > MCE-Benutzeroberfläche; Kapazität:20.200 g; Wiederholbarkeit:(+/-) 20 mg; Windschutz; Software QP99