Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Ultra-Mikrowaage
Zur Bestimmung des genauen Gewichts sehr kleiner Probenmengen bietet diese Waage eine Ablesbarkeit von 0,0001 mg und eine maximale Kapazität von 2,1 g.
Marke: Sartorius™ MCA2.7S-2CEU-M QP99
38919.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius™.
- Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird
- Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung
- Moderne Benutzeroberflächen und einfache Prozessintegration
- Pharmazeutische und GxP-Konformität
- Datenverarbeitung, Integrität und Konnektivität
- Ergonomische Probenbehandlung
- Unbegrenzte Kommunikation mit höchster Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Typzulassungszertifikat für China, CE | |
Farb-Touchscreen | |
7 Sekunden | |
240 mm | |
Nein |
2,1 g | |
0,0001 mg | |
Mikrowaage | |
61 mm |