Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytical Lab Balance
BIOPHARMA
The Cubis™ II Analytical Lab Balance has a maximum weighing capacity between 120 g and 520 g in combination with readability of 0.1 mg.
10875.00 CHF - 19090.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Displaytyp Farb-Touchscreen
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Stabilisierungszeit 1 s
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
16253182
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA124S-2CEU-I QP99
120 g Windschutz O, QP99
15195.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16273182
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA124S-2CEU-U QP99
120 g Windschutz O, QP99 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16423955
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA224S-2CEU-A QP1 QP4
220 g Windschutz A, QP1, QP4
14555.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16233202
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA224S-2CEU-I QP99
220 g Windschutz O, QP99
16005.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16253202
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA224S-2CEU-U QP99
220 g Windschutz O, QP99
12170.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16293212
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA324S-2CEU-I QP99
320 g Windschutz O, QP99
17240.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16213222
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA324S-2CEU-U QP99
320 g Windschutz O, QP99
13405.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16213232
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA524S-2CEU-I QP99
520 g Windschutz O, QP99
19090.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16233232
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA524S-2CEU-U QP99
520 g Windschutz O, QP99
15255.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The New Generation of Modular Premium Laboratory Balances
  • Weighing in a regulated environment can be complex, with stringent compliance directives and controls required to deliver the accuracy and reliability of results required by the pharmaceutical industry.
  • One of the technologies helping scientists to achieve this level of accuracy is the Cubis™ II balance series.
  • All weighing modules of the Cubis™ II balance are designed for intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems.
  • These design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement.
  • It offers modern user interfaces, pharmaceutical and GxP compliance, including data handling, data integrity and connectivity, ergonomic sample handling, easy process integration, and unlimited communication at the highest level of accuracy and precision.
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Farb-Touchscreen
1 s
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
D-Sub-Stecker, 9-polig
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Analytische Waage
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Analytical Lab Balance