Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytical Lab Balance
The Cubis™ II Analytical Lab Balance has a maximum weighing capacity between 120 g and 520 g in combination with readability of 0.1 mg.
Marke:  Sartorius MCA124S-2CEU-U QP99
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16273182
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Intern
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Windschutz O, QP99
1 sec.
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
120 g
0.1 mg
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Analytische Waage